Z207187
Broken-glass disposal boxes
Benchtop
Sinônimo(s):
benchtop waste glass box, laboratory waste glass box
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
cardboard
Características
Holds broken glass
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F24653-0002
disponibilidade
not available in EU
L × C × A
8 in. × 8 in. × 10 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corrugated cardboard receptacle supplied with 2 mil PE bag. When full, safety cap is pulled into place and entire unit is ready for disposal. Printed in four languages (English, French, Spanish, and German). Shipped flat.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z207187-1PAK | 4061832257679 |