Z197114
3M™ disposable respirator
organic vapor/acid gas, size S
About This Item
Código UNSPSC:
46182002
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho
S
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
3M 5000
Descrição geral
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
Informações legais
3M is a trademark of 3M Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?