Z673013
Disposable dust mask for non-toxic dust
pkg of 50 ea
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Conney Safety SAS2985
disponibilidade
not available in EU
Descrição geral
Provides relief and protection from nuisance dusts such as animal dander, pollen, and other nuisance-level dusts at exposures below the OSHA Permissible Exposure Limit (PEL). Mask features an adjustable soft metal nosepiece and elastic headband. Not NIOSH approved.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)