Key Documents
Z187720
Sigma-Aldrich
Dry-box glove/sleeve assembly
straight sleeves, neoprene gloves, port size 8 in., size 9
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiais
black gloves
neoprene gloves
tamanho
9
esterilidade
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
embalagem
pkg of 2 sleeves
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
21 in.
espessura do ponteiro
~0.018 in.
tamanho da porta
8 in.
espessura da luva
0.025 in.
Descrição geral
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Embalagem
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)