Z187801
Economical neoprene dry-box gloves
size 10, port size 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
HA.01
Produtos recomendados
Materiais
neoprene
tamanho
10
esterilidade
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
embalagem
pkg of 1 pair
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Parâmetros
3000 psi tensile strength (approx)
C × espessura
27 in. × 0.015 in.
tamanho da porta
6 in.
cor
black
Descrição geral
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187801-1EA | |
Z187801-1PAK | 4061833577189 |