Documentos Principais
BAH500250546
SP Bel-Art® Glove Box Economy Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 10 large
Sinônimo(s):
glove box
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiais
black neoprene
tamanho
10 large
8 in. (Glove port )
embalagem
pkg of 1 pair
fabricante/nome comercial
Bel-Art H50025-0546
Categorias relacionadas
Descrição geral
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration.
Características e benefícios
  • Use series 50029 for glove boxes with 6” glove ports (F50030-0000, F50028-2000)
  • Use series 50025 for glove boxes with 8” glove ports (H50026-0000)
  • Requires clamping rings to hold gloves in place
  • Sold in pairs
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)