Z182222
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
8 mm O.D. hose barb to 8 mm O.D. hose barb
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Características
For 1/4 to 5/16 in I.D. tubing
fabricante/nome comercial
Popper 6027
Categorias relacionadas
Descrição geral
Water tested at 80 psi.
Informações legais
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z182222-1EA | 4061832530680 |