Z178667
Hamilton® laboratory tubing clamp
fits vessels with rim thickness < 1/8 in., 12-18 gauge tubing size.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Hamilton
Categorias relacionadas
Descrição geral
Snap to rim of any laboratory vessel with rim thickness less than 1/8 in. to secure tubing from 12 to 18 gauge in size.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178667-5EA | 4061833299067 |