Z176338
Air-driven stirrer
Heavy usage, parameter 50-1200 rpm
Sinônimo(s):
air driven stirrers, air mixer, air stirrer
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MODEL G
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
50-1200 rpm
diâmetro da haste de suporte × C
9/16 in. × 10 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Explosion-proof, stall-proof, does not overheat
- Exhaust muffler
- Brass needle valve with 1/4 in. NPTM outlet controls air intake
- Mount on standard clamp holders and vertical rods (order separately)
Includes: a screw collet and 3/8 in. diam. × 12 in. L SS stirrer shaft with propeller. A 3-jaw geared chuck may be ordered separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z176338-1EA | 4061833577097 |