Key Documents
Z167487
Sigma-Aldrich
Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit
for Z166898, capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type female Joint: ST/NS
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
50 mL
Descrição geral
14/20 female joint with outer screw thread
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)