Z100668
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
50 mm
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100668-1EA | 4061837589010 |