Z158372
Jacketed still body, with Vigreux indents
fits Ace jacketed short path distillation apparatus
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 931752
Descrição geral
Replacement part for Ace jacketed short-path distillation apparatus. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)