Key Documents
Z156523
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 50/30
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiais
stainless steel
Junta
joint: SJ50/30
Descrição geral
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)