SYNA972440
Synthware™ distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 24/40, side arm angle: 75 deg
Sinônimo(s):
Synthware A972440, glass distillation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A972440
Descrição geral
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)