Documentos Principais
Z155896
Graduated measures
capacity 2,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
Características
graduations
A × D.E.
165 mm × 140 mm
capacidade
2,000 mL
peso
64 oz
Descrição geral
Standard-weight, spun SS, with handle.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)