Z155551
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, without handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
graduations: no
A × D.E.
181 mm × 124 mm
capacidade
2,000 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)