Z154628
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 6 mm, joint: ST/NS 19/22
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
Características
fits shaft o.d. 6 mm
lubricant cap: no
fabricante/nome comercial
Ace Glass 952408
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)