Documentos Principais
Z147621
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
Altura
560 mm
D.E.
80 mm
capacidade
1 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)