Z330906
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
glass key
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduated: no
fabricante/nome comercial
Bistabil®
Lenz 4.0100.73
capacidade do funil
2,000 mL
furo do plugue
6.0 mm
Informações legais
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)