Z137316
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 350 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
joint I.D. 40 mm
fabricante/nome comercial
Ace Glass 719050
capacidade
350 mL
diâmetro do disco
80 mm
diâmetro do filtro
80 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137316-1EA | 4061832347479 |