Documentos Principais
Z137294
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
descrição
joint I.D. 20 mm
fabricante/nome comercial
Ace Glass 719040
capacidade
15 mL
diâmetro do disco
20 mm
diâmetro do filtro
20 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Complete with cap, funnel body, and FETFE® O-ring. Used for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a simple pressure filter funnel. O-ring joint between cap and body gives larger opening for easier access to contents.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z137294-1EA4061832347455