Z147702
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 1,000 mL, frit diam. 90 mm, porosity 25-50 μm, Complete
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
ground glass membrane (frit)
Características
cap
graduations: no
fabricante/nome comercial
Aldrich
capacidade do filtro
1,000 mL
diâmetro da frita
90 mm
capacidade do funil
1,000 mL
tamanho de poro
25-50 μm porosity
conector
24 bottle neck (Ground glass joint)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z147702-1EA | 4061834599845 |