Z125954
Ace Trubore® stirrer bearing
joint: ST/NS 24/40, fits shaft o.d., 10 mm
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Características
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap
fabricante/nome comercial
Ace Glass 803910
Descrição geral
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)