Z122785
Sigma-Aldrich® TLC Plates
silica gel 60 matrix
Sinônimo(s):
Sigma-Aldrich thin-layer chromatography plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyester support
silica gel 60 matrix
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de partícula
5-17 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)