Z117358
PTFE syringe tubing
gauge 14, L 12 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Comprimento
12 in.
medidor
14
Categorias relacionadas
Descrição geral
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Outras notas
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z117358-1EA | 4061833298725 |