About This Item
Código UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho
M
20 in. × 16 in.
espessura
1/2 in.
Descrição geral
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z112852-1EA | 4061833302651 |