Z101362
Aldrich® septum-inlet adapter with stopcock
Plain, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock
Junta
joint: ST/NS19/22
Categorias relacionadas
Descrição geral
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z101362-1EA | 4061832109329 |