Documentos Principais
Y906492
Sigma-Aldrich
Valve
brass bellows, 1/4 in. NPT straight path, external
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiais
brass bellows
Nível de qualidade
Parâmetros
1000 psi max. pressure
Comprimento
1.9375 in.
peso
159 g
conector
1/4 in. NPT straight path, external
Categorias relacionadas
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)