WHA77041001
Whatman® microplate lid
Clear polystyrene universal lid
Sinônimo(s):
Z746932, multiwell plate lid
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7704-1001
Whatman Article No. 28420899 (US reference)
Descrição geral
Lids are suitable for using as dust covers and to prevent splashing or contamination when plates are being moved around the laboratory.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)