CLS6520
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well polycarbonate PCR plate lid, non-sterile, 25/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate lids, 96 well microplate lids, 96 well microtiter plate lids, 96 well plate lids, PCR plate lids
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
polycarbonate plate
round wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
pack of 1
case of 25
fabricante/nome comercial
Corning 6520
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 wells
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
Descrição geral
- Polycarbonate lids are thermally stable up to 135°C and can be used on Thermowell 96 well polycarbonate plates (fits CLS6510, CLS6511 and CLS6514) with oil overlays
- Lids are intended to be covers only and do not prevent evaporation
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)