WHA69022504
Filtros de seringa Whatman® GD/X
glass microfiber membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Sinônimo(s):
Z286915
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass microfiber membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
Características
glass fiber prefilter
embalagem
pk of 50 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6902-2504
Whatman Article No. 28420556 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reduces need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters
- Female luer lock for leak-free connections
- High-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media
- Eliminates or greatly reduces the need to carry out separate prefiltration step for difficult-to-filter samples
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)