WHA68882502
Filtros de seringa Whatman® GD/X
regenerated cellulose membrane, pore size 0.2 μm, non-sterile, pack of 1500 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
esterilidade
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
embalagem
pack of 1500 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6888-2502
Parâmetros
75 psi pressure
Diâmetro
25 mm
área do filtro
4.6 cm2
tamanho
21.6 × 29.8 mm
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA68882502 | 4061831629408 |