WHA68861312
Filtros de seringa Whatman® GD/X
glass microfiber membrane, pore size 1.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinônimo(s):
Z754668
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass microfiber membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
embalagem
pk of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6886-1312
Whatman Article No. 28420537 (US reference)
Diâmetro
13 mm
volume
≤10 mL
tamanho de poro
1.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)