WHA68094112
Whatman® Anotop® 25 Plus syringe filter
pore size 0.1 μm, glass microfiber prefilter, sterile
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z747890, syringe filter, syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
alumina based membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
Características
glass microfiber prefilter
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6809-4112
Whatman Article No. 28420409 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤100 mL
tamanho de poro
0.1 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Aplicação
- Filtration of tissue culture media
- Clean-up of difficult samples
- Filtration of colloidal material
- Removal of mycoplasma
- HPLC sample preparation
- Biological sample preparation
Características e benefícios
- Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
- Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
- Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
Adequação
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA68094112 | 4061834027928 |