WHA67881302
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
0.2 μm, polypropylene, 100/pk
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman filters, Z744867, disposable syringe filters
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 6788-1302
Whatman Article No. 28420318 (US reference)
Diâmetro
13 mm
área de filtração
1.3 cm2
volume
≤10 mL
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Choice of 13 mm or 25 mm diameter nonsterile syringe filter to suit filtration sample volume.
- Sub-micron pore sizes, 0.2 μm and 0.45 μm, for fine particle retention to protect instruments and chromagraphy columns.
- Autoclavable for sterile sample preparation
- Also available with depth polypropylene (DpPP) filtration medium
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)