WHA10408712
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 100 EA, 400 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Z750476
About This Item
Produtos recomendados
product name
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21, without interleaving paper, pore size 0.2 μm, black grid, diam. 50 mm
Materiais
black grid
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10408712
Whatman Article No. 28415241 (US reference)
Diâmetro
50 mm
diâmetro da membrana
47 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)