WHA10401721
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 50 EA, 50 ea, 100 mm diam
Sinônimo(s):
Z750263
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME24, diam. 100 mm, pore size 0.2 μm
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 10401721
Whatman Article No. 28415046 (US reference)
Diâmetro
100 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
- Supports visual enumeration of bacteria
- Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10401721 | 4061834014324 |