WHA10400214
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z696994, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 5 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10400214
Whatman Article No. 28414936 (US reference)
Diâmetro
50 mm
tamanho de poro
5 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)