Key Documents
W6977
Methacetin-(methoxy-13C)
API for Clinical Studies
Sinônimo(s):
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4O13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
pf
128-130 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
chave InChI
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)