Key Documents
W478601
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
mixture of cis and trans, ≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H30O
Número CAS:
Peso molecular:
238.41
Número FEMA:
4786
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; waxy
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
chave InChI
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)