Documentos Principais
W420055
Sigma-Aldrich
L-Piperitone
natural, ≥85%
Sinônimo(s):
(R)-6-(Isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número FEMA:
4200
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.255
NACRES:
NA.21
grau
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥85%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cooling; minty; peppermint
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
chave InChI
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
103 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)