Documentos Principais
W409901
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Propylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número FEMA:
4099
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
06.077
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
grassy; green; fruity
grau:
FG
Fragrance grade
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Fragrance grade
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
grassy; green; fruity
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-3-6-5(2)7-4/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ROSFUFIOLRQOON-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)