Documentos Principais
W389755
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
natural (US), ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Isopropyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHSH
Número CAS:
Peso molecular:
76.16
Número FEMA:
3897
Beilstein:
605260
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
12.197
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
455 mmHg ( 37.8 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
57-60 °C (lit.)
pf
−131 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
earthy; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W389755-100G-K4061835514878
W389755-500G-K4061835537464
W389755-SAMPLE-K4061835508402