W334812
Heptanoic acid
natural, FG
Sinônimo(s):
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Lim. expl.
10.1 %
índice de refração
n20/D 1.4221 (lit.)
p.e.
223 °C (lit.)
pf
−10.5 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cheesy; rancid; sour
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Identification of Short-Chain Fatty Acids for Predicting Preterm Birth in Cervicovaginal Fluid Using Mass Spectrometry.: This research identifies Heptanoic acid among other biomarkers in cervicovaginal fluid that could predict preterm birth, demonstrating its potential in prenatal diagnostics (Hur et al., 2024) (Hur et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W334812-1KG | |
W334812-5KG | |
W334812-5KG-K | |
W334812-SAMPLE | |
W334812-100G | |
W334812-100G-K | 4061838182418 |
W334812-1KG-K | 4061838182425 |
W334812-SAMPLE-K | 4061837535789 |