Documentos Principais
W314811
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.260
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; fatty; green; pear; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
chave InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Aplicação
Potential applications include the profile enhancement of guava, melon, pear, apple, banana, kiwi, grape, golden delicious apple, fruit cocktail juices, fruit nectar, mamey and other tropical backgrounds.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W314811-100G
W314811-1KG-K4061837877476
W314811-25G
W314811-SAMPLE-K4061837877490
W314811-100G-K4061837527654
W314811-1KG
W314811-25G-K4061837877483
W314811-SAMPLE