W294025
Propylene Glycol
natural (US), ≥99.5%, FCC, FG
Sinônimo(s):
1,2-Propanediol, Propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
botanical
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99.5%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)