Documentos Principais
W246603
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
natural (US), 70-75%, FCC
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2466
Número CE:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Eucalyptus globulus Labillardiere
Nível de qualidade
grau
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Ensaio
70-75%
origem
China origin
índice de refração
n20/D 1.46
p.e.
175 °C
densidade
0.909 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)