Documentos Principais
THS05139
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
IrO2
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 05139
Diâmetro
4 mm
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)