THS03147
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 4.5% Ru, 0.5%Pd on carbon
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 03147
C × diâmetro
30 mm × 4 mm
Informações legais
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)