THS01136
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Raney cobalt
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 01136
Diâmetro
4 mm
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS01136 | 4065271205833 |
THS01136-2EA | 4061833995563 |